Learn More
5-Ciclobutil-5-fenilhidantoína, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11403157
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11403157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16115.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125650-44-4
Fórmula molecular C13H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 230.27
Número MDL MFCD00022395
Clave InChI YFMSPNSDLBGLRF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 5-cyclobutyl-5-phenylhydantoin, acmc-20am3v, 5-cyclobutyl-5-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione
PubChem CID 277170
Nombre IUPAC 5-Ciclobutil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(C1CCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyclobutyl-5-phenylhydantoin
Punto de fusión 234°C to 235°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.27
Porcentaje de pureza ≥97%