Learn More
Ácido 5-cianoindol-2-borónico, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyanoindole-2-boronic acid |
| CAS | 871329-64-5 |
| Punto de fusión | 220°C to 226°C |
| Fórmula molecular | C9H7BN2O2 |
| Número MDL | MFCD06798223 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 5-cyanoindole-2-boronic acid, 5-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, boronic acid,b-5-cyano-1h-indol-2-yl, acmc-209qg8, 5-cyano-2-indoleboronic acid, boronic acid, 5-cyano-1h-indol-2-yl |
| Clave InChI | UALSJXICMYXRMN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OB(O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)C#N |
| Nombre IUPAC | ácido (5-ciano-1H-indol-2-il)borónico |
| Mostrar más |