Learn More
5-Clorhidrato de clorotriptamina, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11416556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
11416556 1 g 1 g
11426556 5 g 5 g
11436556 25 g 25 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11416556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24805.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 942-26-7
Fórmula molecular C10H12Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 231.12
Número MDL MFCD00051990
Clave InChI PBANXRNIXGEHPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorotryptamine hydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 5-chlorotryptamine hcl, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-chlorotryptamine monohydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hcl, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethan-1-amine hydrochloride, 5-chloro-3-2-aminoethyl indole hydrochloride
PubChem CID 2827494
Nombre IUPAC 2-(5-cloro-1H-indol-3-il)etanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CN2)CCN.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chlorotryptamine hydrochloride
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3718105
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.13
Porcentaje de pureza 98%