Learn More
Ácido 5-clorotiofeno-2-borónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4844094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10017561 1 g Frasco de vidrio 1 g
10031704 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10017561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 162607-18-3 | C4H4BClO2S | 162.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162607-18-3
Fórmula molecular C4H4BClO2S
Peso molecular (g/mol) 162.39
Número MDL MFCD00236030
Clave InChI JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorothiophene-2-boronic acid, 5-chloro-2-thienylboronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boronic acid, 5-chloro-2-thiopheneboronic acid, 5-chlorothiophen-2-boronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boranediol, 5-chlorothiphene 2-boronic acid, 5-chloro-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-thienyl, 5-chlorothiophene-2-boronicacid
PubChem CID 2734324
Nombre IUPAC ácido (5-clorotiofen-2-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Punto de fusión 136.0°C to 140.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.4
Porcentaje de pureza 97+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.