Learn More
5-(Clorometilo)-3-(2-tienilo)-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2702355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
10455132 250 mg 250 miligramos
10591292 1 g 1 g
10516724 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10455132
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00120CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 63417-81-2
Fórmula molecular C7H5ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 200.64
Número MDL MFCD03407322
Clave InChI YOUDLOUFERNGRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl-3-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-2-thienyl, 5-chloromethyl-3-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 2-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadia zole
PubChem CID 736830
Nombre IUPAC 5-(clorometilo)-3-tiofen-2-il-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.65
Porcentaje de pureza 95%