Learn More
5-Clorobenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7053954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15488308 5 g 5 g
15498308 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15488308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61748.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-clorobenzo[b]tiofeno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20532-33-6
Fórmula molecular C8H5ClS
Peso molecular (g/mol) 168.638
Número MDL MFCD00055623
Clave InChI SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
PubChem CID 11309754
Nombre IUPAC 5-cloro-1-benzotiofeno
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzo[b]thiophene
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido