Learn More
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417965 250 mg 250 miligramos
15494627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31977.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-25-0
Fórmula molecular C8H3ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 221.563
Número MDL MFCD11519364
Clave InChI MBALELAICTYSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, jrd, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 57364464
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Índice de refracción 1.4735
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.57
Porcentaje de pureza 97%