Learn More
5-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15474957 1 g 1 g
15484957 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15474957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32259.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326-64-7
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 211.568
Número MDL MFCD06410919
Clave InChI KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
PubChem CID 10932748
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.485
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.57
Porcentaje de pureza 97%