Learn More
(5-Chloro-2-nitrophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Código de producto. 30359539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Código de producto. Cantidad
30359539 500 mg
30349789 250 mg
30358442 100 mg
3 options
Código de producto. 30359539
Marca: Toronto Research Chemicals TRCC368545500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C17H17ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 348.78
Nombre IUPAC tert-butyl (5-chloro-2-nitrophenyl)(phenyl)carbamate
SMILES O=C(OC(C)(C)C)N(C1=CC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Chloro-2-nitrophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN2O4/c1-17(2,3)24-16(21)19(13-7-5-4-6-8-13)15-11-12(18)9-10-14(15)20(22)23/h4-11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.09