Learn More
5-Cloro-2-metilbenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7052776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15432078 1 g 1 g
15442078 5 g 5 g
15452078 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15432078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55743.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-99-1
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.653
Número MDL MFCD00022881
Clave InChI XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
PubChem CID 13873
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylbenzothiazole
Punto de fusión 65°C to 70°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido