Learn More
5-Cloro-2-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11402198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11402198 1 g 1 g
11412198 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11402198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15185.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55877-79-7
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00052867
Clave InChI LREABOKKLIVXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-cyanoanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3662, acmc-1avm0, ksc490q4j, 5-chloro-o-anisonitrile, lreabokklivxna-uhfffaoysa
PubChem CID 2800979
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 3245801
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 98%