Learn More
Ácido 5-cloro-2-cianobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468428 250 mg 250 miligramos
15458428 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61842.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072946-52-1
Fórmula molecular C7H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.382
Clave InChI JXIINQQPEHZQAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-cyanophenyl boronic acid, 5-chloro-2-cyanophenyl boronicacid, boronicacid,b-5-chloro-2-cyanophenyl
PubChem CID 46738934
Nombre IUPAC ácido (5-cloro-2-cianofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)C#N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-cyanobenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido