Learn More
5-Cloro-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7045818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
Product Code. Cantidad unitSize
11398605 10 g 10 g
11308615 50 g 50 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11398605
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12088.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5259-98-3 | C5H11ClO | 122.59 g/mol
5-Chloro-1-pentanol is used to produce 6-hydroxy-hexanenitrile at temperature of 90 - 100°C. It is also is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-1-pentanol se utiliza para producir 6-hidroxi-hexanitrilo a una temperatura de 90 a 100 °C. También es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5259-98-3
Fórmula molecular C5H11ClO
Peso molecular (g/mol) 122.59
Número MDL MFCD00039556
Clave InChI DCBJCKDOZLTTDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-pentanol, 5-chloropentanol, pentamethylene chlorohydrin, 1-pentanol, 5-chloro, 1-chloro-5-hydroxypentane, unii-55vp4w35eg, 1-chloro-5-pentanol, 5-chloropentane-1-ol, acmc-1amb4, ksc272o9l
PubChem CID 78915
Nombre IUPAC 5-cloropentan-1-ol
SMILES OCCCCCCl
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-pentanol
Densidad 1.06
Punto de ebullición 102°C to 103°C (8 mmHg)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 10 g
Beilstein 1732314
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.6
Porcentaje de pureza 95%