Learn More
5-Cloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.57 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |