Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-carbamoilpiridina-3-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429745 250 mg 250 miligramos
15419745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52330.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1169402-51-0 | C12H17BN2O3 | 248.089 g/mol
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 5-carbamoilpiridina-3-borónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1169402-51-0
Fórmula molecular C12H17BN2O3
Peso molecular (g/mol) 248.089
Número MDL MFCD11878274
Clave InChI NJLZODHYCOZPBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-nicotinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxamide
PubChem CID 59023117
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina-3-carboxamida
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.09
Porcentaje de pureza 96%