Learn More
Cloruro de 5-bromovalerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11449186 5 g 5 g
11459186 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11449186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4509-90-4 | C14H11N3O2 | 253.26 g/mol
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides and organic gelators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5-bromovalerilo se utilizó en la preparación de azidas aromáticas y gelatinas orgánicas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4509-90-4
Fórmula molecular C14H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 253.26
Número MDL MFCD00013660
Clave InChI QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride
PubChem CID 521173
Nombre IUPAC N-[2-(pyridin-4-yl)-1,3-benzoxazol-5-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromovaleryl chloride
Densidad 1.49
Punto de ebullición 43°C to 45°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Irritating
Fórmula lineal Br(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1745663
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.46
Porcentaje de pureza 98%