Learn More
Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11487656 5 g 5 g
11497656 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11487656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14677.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55854-46-1
Fórmula molecular C4H2BrClO2S2
Peso molecular (g/mol) 261.53
Número MDL MFCD00084909
Clave InChI WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2733924
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromotiofen-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.55
Porcentaje de pureza 98%