Learn More
5-Bromotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461608 250 mg 250 miligramos
15441608 1 g 1 g
15451608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55387.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3034-55-7 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
5-Bromothiazole is used as a pharmaceutical intermediate and performance material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromotiazol se utiliza como material de rendimiento e intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-55-7
Fórmula molecular C3H2BrNS
Peso molecular (g/mol) 164.02
Número MDL MFCD07787394
Clave InChI DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 546059
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-tiazol
SMILES C1=C(SC=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiazole
Densidad 1.835
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.5955
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.02
Porcentaje de pureza 98%