Learn More
5-Bromobenzoxazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15414937 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15414937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32237.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromobenzoxazole-2-thiol
CAS 439607-87-1
Punto de fusión 280°C to 283°C
Fórmula molecular C7H4BrNOS
Número MDL MFCD08447020,MFCD22556198
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo 5-bromobenzo d oxazole-2-thiol, 5-bromobenzoxazole-2-thiol, 5-bromobenzo d oxazole-2 3h-thione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-20am5b, 5-bromo-2 3h-benzoxazolethione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2 3h-thione
Clave InChI YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2OC(=S)NC2=C1
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-2-thione
Peso molecular (g/mol) 230.08
PubChem CID 10633197
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 97%