Learn More
5-Bromo-4-metil-2-fenil-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3629708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526294 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10152974 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18110DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21354-98-3
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.08
Número MDL MFCD11109319
Clave InChI QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
Nombre IUPAC 5-bromo-4-metil-2-fenil-1,3-oxazol
SMILES CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 95%