Learn More
5-Bromo-3-metil-2-(metilamino)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440678
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15440678 250 mg 250 miligramos
15430678 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15440678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54360.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 245765-66-6
Fórmula molecular C7H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 201.067
Número MDL MFCD10000482
Clave InChI QTBNIBCNVQMGPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-methyl-2-methylamino pyridine, 5-bromo-n,3-dimethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-n,3-dimethyl, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-yl-methyl-amine
PubChem CID 18329367
Nombre IUPAC 5-bromo-N,3-dimetilpiridina-2-amina
SMILES CC1=CC(=CN=C1NC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methyl-2-(methylamino)pyridine
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 96%