Learn More
5-Bromo-3-metoxiquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15411068 250 mg 250 miligramos
15491058 1 g 1 g
15401068 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15411068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54919.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 776296-12-9 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico activo.
Notas
Refrigerado (de 2 a 4 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776296-12-9
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD16038652
Clave InChI YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
PubChem CID 58227851
Nombre IUPAC 5-bromo-3-metoxiquinolina
SMILES COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methoxyquinoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 96%