Learn More
5-Bromo-3-ciano-2-hidroxi-4,6-dimetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437655 250 mg 250 miligramos
11426110 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27058.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23819-87-6
Fórmula molecular C8H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 227.06
Número MDL MFCD00052651,MFCD01117224
Clave InChI DFGKQCOFARYQOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-3-cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, 5-bromo-2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile, bromodimethyloxodihydropyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, 5-bromo-4,6-dimethyl-2-oxohydropyridine-3-carbonitrile, acmc-20am5g
PubChem CID 737752
SMILES CC1=C(Br)C(C)=C(C#N)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine
Punto de fusión ∽256°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 5-bromo-4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza 98%