missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15474797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15474797 5 g 5 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15474797

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32119.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

 

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
CAS 887268-26-0
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Número MDL MFCD04972695
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-2-methyl-1-trifluoromethoxy benzene, 5-bromo-2-trifluoromethoxytoluene, 5-bromo-2-trifluoromethoxy toluene, 3-methyl-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo-2-methyl trifluoromethoxy benzene
Clave InChI PRSOCFCWLQJWBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Br)=C1
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metil-1-(trifluorometoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 255.03
PubChem CID 40427090
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.04
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.