Learn More
5-Bromo-2-tiofenocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2702610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10437962 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10236220 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10687494 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10437962
Marca: Thermo Scientific Acros 166650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4701-17-1
Fórmula molecular C5H3BrOS
Peso molecular (g/mol) 191.04
Número MDL MFCD00005432
Clave InChI GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 78428
Nombre IUPAC 5-bromotiofeno-2-carbaldehído
SMILES BrC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.6100g/mL
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6380 to 1.641
Cantidad 5 mL
Beilstein 17, I, 148
Gravedad específica 1.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.