Learn More
5-Bromo-2-pirazinamina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. p-3075778
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. 10631573
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00943DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 59489-71-3
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD00235015
Clave InChI KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
Nombre IUPAC 5-bromopirazin-2-amina
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-pyrazinamine
% mín. CAS 97.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico