Learn More
5-Bromo-2-fenil-7-azaindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407487
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15407487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35193.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953414-75-0
Fórmula molecular C13H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 273.13
Número MDL MFCD11109822
Clave InChI QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 23643607
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fenil-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES BrC1=CN=C2NC(=CC2=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Punto de fusión 287°C to 289°C
Color Marrón
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido