Learn More
5-Bromo-2-metilbenzotrifluoruro, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425407 1 g 1 g
11435407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23431.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86845-27-4
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.04
Número MDL MFCD01631587
Clave InChI IZFVIEYHUOUPPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775635
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metil-2-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Índice de refracción 1.487
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2-methylbenzotrifluoride, 4-methyl-3-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-6-methylbenzotrifluoride, 4-bromo-2-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-1-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-trifluoromethyl, benzene,4-bromo-1-methyl-2-trifluoromethyl, ksc657e6d
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza ≥97%