Learn More
5-Bromo-2-metil-2-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11318706 1 g 1 g
11328706 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11318706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19406.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2270-59-9 | C6H11Br | 163.06 g/mol
5-Bromo-2-methyl-2-pentene acts as a synthetic reagent, which is useful in the formation of sesqueterpenoid. It is also employed in the preparation of geranlol-3-14C. Further, it is used in the preparation of penifulvin A, which is a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-metil-2-penteno actúa como un reactivo sintético, que es útil en la formación de sesqueterpenoides. También se emplea en la preparación de geranlol-3-14C. Además, se usa en la preparación de penifulvin A, que es un sesquiterpenoide con una estructura de la novela dioxa-fenestrano.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2270-59-9
Fórmula molecular C6H11Br
Peso molecular (g/mol) 163.06
Número MDL MFCD00009887
Clave InChI UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
PubChem CID 137521
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metilpient-2-eno
SMILES CC(C)=CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Densidad 1.219
Punto de ebullición 50°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1735749
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.06
Porcentaje de pureza 97%