Learn More
5-Bromo-2-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluorophenol |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 53°C (0.2 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | cristalino/a/s |