Learn More
5-Bromo-2-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458078 5 g 5 g
15468078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61518.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 112204-58-7 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112204-58-7
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD07782066
Clave InChI YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d
PubChem CID 183421
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorophenol
Color Blanco
Punto de ebullición 53°C (0.2 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s