Learn More
5-Bromo-2'-desoxiuridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15443647 250 mg 250 miligramos
11322289 1 g 1 g
11332289 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15443647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27260.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
5-Bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) is a thymidine analog used to label DNA. It is incorporated into newly synthesized DNA in place of thymidine during the S phase of the cell cycle. Cells that were actively proliferating can then be detected by denaturing the DNA and allowing specific antibodies to target the BrdU incorporation. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2′-desoxiuridina (BrdU) es un análogo de la timidina utilizado para etiquetar el ADN. Se incorpora al ADN recién sintetizado en lugar de la timidina durante la fase S del ciclo celular. Entonces las células que proliferaban activamente pueden detectarse al desnaturalizar el ADN y permitir que determinados anticuerpos se dirijan a la incorporación de BrdU. En consecuencia, la 5-BrdU se utiliza para estudiar la señalización celular y otros procesos que inducen a la proliferación celular.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-14-3
Fórmula molecular C9H11BrN2O5
Peso molecular (g/mol) 307.10
Número MDL MFCD00006529
Clave InChI WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
Nombre IUPAC 5-Bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 30395
Índice Merck 14,1452
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +31° (c=1 in 0.1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1
Porcentaje de pureza 99%