Learn More
5-Bromo-2,3-dihidro-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.05 |
| Porcentaje de pureza | 97% |