Learn More
5-Bromo-2-(2-furil)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15483567 250 mg 250 miligramos
11471530 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15483567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26942.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942206-06-6
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.06
Número MDL MFCD09037418
Clave InChI ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
PubChem CID 42552976
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(furan-2-il)piridina
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 95%