Learn More
5-Bromo-1-penteno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11394669 1 g 1 g
11443544 5 g 5 g
11453544 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11394669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11219.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-1-penteno es ampliamente utilizado en la síntesis estereoselectiva de 7alfa-(3-carboxipropil) estradiol. Desempeña un papel importante como material de partida en la síntesis de una variedad de compuestos incluyendo DL-histrionicotoxina y benzofenona que contienen ácidos grasos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Las notas
Mantener alejado de las fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-51-3
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.031
Número MDL MFCD0000-364
Clave InChI LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
Nombre IUPAC 5-bromopent-1-eno
SMILES C=CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-pentene
Densidad 1.259
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Fórmula lineal Br(CH2)3CH=CH2
Índice de refracción 1.4639
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 506077
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza 96%