Learn More
5-bromo-1-metil-1H-indol-3-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410870 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10795822 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10410870
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC75304DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10102-94-0
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Clave InChI NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 778451
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metilindol-3-carbaldehído
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 97%