Learn More
(5-Bromo-1-benzofuran-2-il)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |