Learn More
5-Bromo-1-(2-tetrahidropiranil)-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15487885 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15487885
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31755.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-indazole
CAS 478828-53-4
Fórmula molecular C12H13BrN2O
Número MDL MFCD12922964
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 5-bromo-1-oxan-2-yl indazole, 5-bromo-1-2-tetrahydropyranyl indazole, 5-bromo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-indazole, 5-bromo-1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazole
Clave InChI SOSQXTINASWATM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC(C1)N2C3=C(C=C(C=C3)Br)C=N2
Nombre IUPAC 5-bromo-1-(oxan-2-yi)indazol
Peso molecular (g/mol) 281.153
PubChem CID 53433826
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.15
Porcentaje de pureza 95%