Learn More
Clorhidrato de 5-benciloxitriptamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-65591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635522 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10214180 1 g Frasco de vidrio 1 g
10696204 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10635522
Marca: Thermo Scientific Acros 106112500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52055-23-9 | C17H18N2O·HCl | 302.8 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52055-23-9
Fórmula molecular C17H18N2O·HCl
Peso molecular (g/mol) 302.8
Número MDL MFCD00012685
Clave InChI IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxytryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hcl, 2-5-phenylmethoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, cambridge id 5119598, c17h18n2o.hcl, 5-benzyloxy-tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxy tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hydrochloridyl, 3-2-aminoethyl-5-benzyloxyindole hydrochloride
PubChem CID 2828785
Nombre IUPAC 2-(5-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 255°C to 259°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.8
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.