Learn More
5-Benciloxi-2-nitrotolueno, 98 %
Código de producto. 11312206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11312206 1 g 1 g
11322206 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11312206
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03538.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22424-58-4
Fórmula molecular C14H13NO3
Peso molecular (g/mol) 243.262
Número MDL MFCD00024269
Clave InChI PBAXHOUGHZKSRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzyloxy-2-nitrotoluene, 4-benzyloxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 5-benzoxy-2-nitrotoluene, benzene,2-methyl-1-nitro-4-phenylmethoxy, benzene, 2-methyl-1-nitro-4-phenylmethoxy, maybridge1_006779, acmc-1cn6u, ether, benzyl 4-nitro-m-tolyl, 4-benzyloxy-2-methyl nitrobenzene
PubChem CID 257720
Nombre IUPAC 2-metil-1-nitro-4-fenilmetoxibenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OCC2=CC=CC=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxy-2-nitrotoluene
Punto de fusión 69°C to 70°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1978227
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 98%