missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies 5-Azacytidine
Descripción
- 5-Azacytidine is an analog of the nucleoside cytidine which can be incorporated into DNA and RNA
- 5-Azacytidine acts as an epigenetic modifier by incorporating into DNA where it irreversibly binds to DNA methyltransferases, thus inhibiting their activity
- Increases reprogramming efficiency of mouse fibroblasts to induced pluripotent stem (iPS) cells by inducing full reprogramming of partially reprogrammed cells (Mikkelsen et al.)
- Resets epigenetic memory in mouse iPS cells, in combination with Trichostatin A (Kim et al.)
- Enhances differentiation to cardiomyocytes from human embryonic stem cells (Yoon et al.)
- Wide range of anti-metabolic activities when tested against cultured cancer cells and an effective chemotherapeutic agent for acute myelogenous leukemia
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 320-67-2 |
| Sinónimo | 5-AzaC; Antibiotic U 18496; Ladakamycin; Mylosar; NSC 103-627; NSC 102816; U 18496; WR 183027; Zcyd |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C8H12N4O5 |
| Pureza | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?