Learn More
Edmund Buehler™ Agitador con inclinación con ángulo de 5°
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 1 a 23 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El agitador con inclinación WS 10 funciona con un movimiento de inclinación lineal lento y un ángulo fijo de inclinación de 5°
- Velocidad de agitación de 1 a 23 rpm
- La plataforma de agitación de 340 x 340 mm se puede cargar con un peso de 10 kg
- El dispositivo básico incluye una bandeja básica y una alfombrilla de goma
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | 5° |
| Capacidad portante (métrico) | 10 kg |
| Intervalo de velocidad | De 1 a 23 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 450 mm |
| Altura (métrico) | 205 mm |
| Anchura (métrico) | 355 mm |
| Mostrar más |