Learn More
Ácido 5-aminosalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-58532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
Artikelnummer. Cantidad unitSize
10347210 5 g 5 g
10409640 25 g 25 g
10581761 100 g 100 GR
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10347210
Marke: Thermo Scientific Acros 134330050
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-57-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007877
Clave InChI KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Aminosalicylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 283.0°C
Color De beis-marrón a gris
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(OH)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 579
Índice Merck 15, 5974
Información de solubilidad Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.