missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Aminopirimidina, 95 %, ACROS Organics™

Código de producto. 15239906 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15239906 1 g 1 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15239906

Marca: Thermo Scientific Acros 454190010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Aminopyrimidine
CAS 591-55-9
Punto de fusión 171°C to 173°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H5N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-aminopyrimidine, pyrimidin-5-amine, 5-pyrimidinamine, pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine-5-amine, 5-amino-pyrimidine, pyrimidine-5-ylamine, 5-pyrimidinamine 9ci, acmc-209mb1
Clave InChI FVLAYJRLBLHIPV-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 95.1
PubChem CID 344373
ChEBI CHEBI:38619
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminopyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.