Learn More
5-Amino-4H-1,2,4-triazol-3-tiol, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. p-4602017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
10669724 250 mg 250 miligramos
10196962 1 g 1 g
10596995 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10669724
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB00513CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16691-43-3
Fórmula molecular C2H4N4S
Peso molecular (g/mol) 116.14
Número MDL MFCD00005231
Clave InChI WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
Nombre IUPAC 5-amino-1,2-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.15