Learn More
5-Amino-4,6-dicloropirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| Punto de fusión | 143°C to 146°C |
| Olor | Irritating |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 126885 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |