Learn More
5-Amino-3-terc-butil-1-metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430601 1 g 1 g
11440601 5 g 5 g
11450601 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430601 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20095.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118430-73-2
Fórmula molecular C8H15N3
Peso molecular (g/mol) 153.23
Número MDL MFCD00068002
Clave InChI XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3-terc-butil-1-metil-1H-pirazol-5-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.22
Porcentaje de pureza 98%