Learn More
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11309455 1 g 1 g
11319455 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11309455
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18668.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19947-75-2
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD00046081
Clave InChI PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-amina
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108546
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.