Learn More
5-Amino-2-(trifluorometil)bencimidazol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11409807 1 g 1 g
11419807 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11409807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22770.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3671-66-7 | C8H6F3N3 | 201.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3671-66-7
Fórmula molecular C8H6F3N3
Peso molecular (g/mol) 201.152
Número MDL MFCD01632182
Clave InChI CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-trifluoromethyl benzimidazole, 1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-5-amine, benzimidazole, 5-amino-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-5-amine, 5-amino-2-trifluoromethylbenzimidazole, 2-trifluoromethyl benzimidazole-5-ylamine, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-6-amine, 2-trifluoromethyl-3h-benzoimidazol-5-ylamine
PubChem CID 19345
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-3H-benzimidazol-5-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)NC(=N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Punto de fusión 186°C to 190°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.15
Porcentaje de pureza ≥97%