Learn More
5-Amino-2-cloro-3-picolina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11926491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926491 1 g 1 g
11976491 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447630010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 38186-82-2
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD03095087
Clave InChI VSBISZPNLZFTPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-chloro-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-aminopyridine, 5-amino-2-chloro-3-methylpyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-5-methyl, 6-chloro-5-methyl-3-pyridylamine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ylamine, 6-chloro-5-methylpyridine-3-amine, pubchem1152, 5-methyl-6-chloropyridine-3-amine, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinamine
PubChem CID 12295607
Nombre IUPAC 6-cloro-5-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC(N)=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chloro-3-picoline
Punto de fusión 90°C to 92°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-chloro-3-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.